Learn More
BD Kit de solution de fixation / perméabilisation Cytofix/Cytoperm™
Code produit 10482735 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10482735 250 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10482735 Fournisseur BD Code fournisseur 554714
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
  • Solution de fixation / perméabilisation (125 ml)
  • Tampon Perm/Wash, concentré (10x) contenant du sérum de veau fœtal (SVF) et de la saponine (100 ml)
Permet la fixation et la perméabilisation des cellules nécessaires à la coloration des cytokines intracellulaires avec des anticorps anti-cytokines conjugués au fluorochrome.
  • Fournit deux réactifs, une solution de fixation / perméabilisation et un tampon Perm/Wash
  • Après la fixation et la perméabilisation des cellules, le tampon Perm/Wash est utilisé pour laver les cellules et diluer les anticorps anti-cytokine pour la coloration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 4°C
Comprend Solution de fixation / perméabilisation de 125 ml, tampon de perm/lavage™, sérum de veau fœtal (SVF) 10X et 100 ml de saponine
Nbre de tests 250
Quantité 250 tests
État réglementaire RUO
Type de produit Réactif de fixation/perméabilisation
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • BD Cytofix/Cytoperm Fixation/Permeabilization Solution Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde