Learn More
BD Tampon de fixation Cytofix™
Code produit 15817828 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15817828 100 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15817828 Fournisseur BD Code fournisseur 554655
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Peut être utilisé pour fixer des cellules non colorées pour une coloration par immunofluorescence ultérieure des cytokines intracellulaires. Peut également être utilisé pour fixer les cellules après une coloration par immunofluorescence afin de préserver les signaux de diffusion de la lumière et les intensités de fluorescence des cellules pour analyse ultérieurement.
  • Destiné à préserver les cellules lymphoïdes humaines et de rongeurs pour la coloration par immunofluorescence subséquente des cytokines intracellulaires
  • Utilisé pour préserver les caractéristiques de diffusion de la lumière et les intensités de fluorescence des cellules hématopoïétiques humaines et de rongeurs qui ont été colorées par immunofluorescence pour une analyse cytométrique en flux ultérieure 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Solution saline tamponnée pH neutre (PBS) avec formaldéhyde à 4,21 % (p/p)
À utiliser avec (application) Peut être utilisé pour fixer des cellules non colorées pour une coloration par immunofluorescence ultérieure des cytokines intracellulaires
Contenu et stockage 4°C
Type de produit Tampon de fixation
Quantité 100 ml