Learn More
BD Microbilles fonctionnelles Cytometric Bead Array (CBA)
Code produit 15899868 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Microbilles fonctionnelles (A4)
Microbilles fonctionnelles (A5)
Microbilles fonctionnelles (A6)
Microbilles fonctionnelles (A7)
Microbilles fonctionnelles (A8)
Microbilles fonctionnelles (A9)
Microbilles fonctionnelles (B4)
Microbilles fonctionnelles (B5)
Microbilles fonctionnelles (B6)
Microbilles fonctionnelles (B7)
Microbilles fonctionnelles (B8)
Microbilles fonctionnelles (B9)
Microbilles fonctionnelles (C4)
Microbilles fonctionnelles (C5)
Microbilles fonctionnelles (C6)
Microbilles fonctionnelles (C7)
Microbilles fonctionnelles (C8)
Microbilles fonctionnelles (C9)
Microbilles fonctionnelles (D4)
Microbilles fonctionnelles (D5)
Microbilles fonctionnelles (D8)
Microbilles fonctionnelles (D9)
Microbilles fonctionnelles (E4)
Microbilles fonctionnelles (E5)
Microbilles fonctionnelles (E7)
Microbilles fonctionnelles (E8)
Microbilles fonctionnelles (E9)
Conditionnement:
1 pièce
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
15899868 Microbilles fonctionnelles (A6) 1 pièce
15839498 Microbilles fonctionnelles (A4) 1 pièce
15859498 Microbilles fonctionnelles (B7) 1 pièce
15879498 Microbilles fonctionnelles (C6) 1 pièce
15869498 Microbilles fonctionnelles (B8) 1 pièce
15889498 Microbilles fonctionnelles (D5) 1 pièce
15849498 Microbilles fonctionnelles (A9) 1 pièce
15899498 Microbilles fonctionnelles (E4) 1 pièce
15809508 Microbilles fonctionnelles (E9) 1 pièce
15819508 Microbilles fonctionnelles (B5) 1 pièce
15829508 Microbilles fonctionnelles (C7) 1 pièce
15849548 Microbilles fonctionnelles (B6) 1 pièce
15869548 Microbilles fonctionnelles (C4) 1 pièce
15859548 Microbilles fonctionnelles (B9) 1 pièce
15879548 Microbilles fonctionnelles (C5) 1 pièce
15889548 Microbilles fonctionnelles (C8) 1 pièce
15899548 Microbilles fonctionnelles (C9) 1 pièce
15829558 Microbilles fonctionnelles (D8) 1 pièce
15839558 Microbilles fonctionnelles (D9) 1 pièce
15889868 Microbilles fonctionnelles (A5) 1 pièce
15829878 Microbilles fonctionnelles (B4) 1 pièce
15819878 Microbilles fonctionnelles (A8) 1 pièce
15809878 Microbilles fonctionnelles (A7) 1 pièce
15839878 Microbilles fonctionnelles (D4) 1 pièce
15849878 Microbilles fonctionnelles (E5) 1 pièce
15869878 Microbilles fonctionnelles (E7) 1 pièce
15879878 Microbilles fonctionnelles (E8) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Code produit 15899868 Fournisseur BD Code fournisseur 560032
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Microbilles de PS de 7,5 μm à code couleur pouvant être classées à l’aide d’un cytomètre en flux
Les perles fonctionnelles peuvent être utilisées en conjonction avec les BD Ensemble de tampons de conjugaison de billes fonctionnelles CBA (n° de fabricant 558556) pour lier de manière covalente des protéines hydrosolubles à la surface des billes via une chimie sulfo-SMCC. Les microbilles, une fois liées à une protéine, peuvent être utilisées comme matrice de capture pour les analytes d’intérêt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité RUO
Contenu et stockage 4°C
Contenu Solution tamponnée aqueuse contenant ≤0,09 % d’azoture de sodium
Description Microbilles fonctionnelles (A6)
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Matériau Polystyrène
Type de produit Microbilles fonctionnelles (A6)
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
Nbre de tests 6000
Volume (métrique) 0,9 mL
Diamètre (métrique) 7,5 μm