Learn More
BD Kit pour anaphylatoxine humaine Cytometric Bead Array (CBA)
Description
pulliLes performances ont été optimisées pour l’analyse de protéines spécifiques dans les échantillons de plasma EDTA ou de sérum/liliFournit suffisamment de réactifs pour l’analyse quantitative de 80 échantillons/li/ul/ppApplications :/ppCytométrie en flux/p
Spécification
Spécification
| Antigène | Anaphylatoxine |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Comprend | Réactifs pour la capture et la détection de C4a, C3a et C5a, étalons, tampon de lavage, diluant de dosage, réactifs de configuration du cytomètre |
| Quantité | 25 tests |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Type de produit | Kit pour anaphylatoxine humaine |
Usage exclusivement réservé à la recherche