Learn More
BD Kit Flex Set à sensibilité améliorée Cytometric Bead Array (CBA) pour IL-12p70 humaine, (microbilles C6)
Tous les produits BD Biosciences ProduitsDescription
Includes
- Contenu du kit :
- Perle de capture de sensibilité améliorée C6 : conservés dans une solution tampon aqueuse contenant du sérum de bocal fœtal et ≤ Azide de sodium à 0,09 %
- Réactif de détection (Partie A) : conservés dans une solution tampon aqueuse contenant de l’BSA et ProClin™ 150
- Standard : lyophilisé dans une solution tampon aqueuse contenant des BSA et ProClin 150
Ce kit est utilisé en association avec le kit de tampon principal de sensibilité humaine améliorée BD™ Cytometric Bead Array (CBA), le cytomètre en flux et le logiciel FCAP Array™. Il peut mesurer les analytes solubles présents en très faibles concentrations.
- Immunoessai à base de microbilles
- Réactivité : humaine
- Plage de dosage standard : 274 à 200000 fg/ml
Cytométrie en flux, immunoessai
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Lyophilisé dans une solution aqueuse tamponnée contenant du BSA™ et du ProClin™ 150. Conserver à 4°C. |
| Comprend | Microbilles de capture, réactif de détection, étalons |
| À utiliser avec (application) | Utilisé en association avec BDtrade; Cytometric Bead Array (CBA) |
| Nbre de tests | 100 |
| Quantité | 100 tests |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
Sécurité et traitement
- Human IL-12p70 Enhanced Sensitivity Flex Set
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT