Learn More
BD Kit Flex Set à sensibilité améliorée Cytometric Bead Array (CBA) pour IL-5 humaine, (microbilles A6)
Code produit 15851089 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15851089 100 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
L’azoture de sodium produit de l’acide hydrazoïque hautement toxique dans des conditions acides. Diluer les composés d’azoture dans de l’eau courante avant de les jeter pour éviter l’accumulation de dépôts potentiellement explosifs dans la tuyauterie.
Code produit 15851089 Fournisseur BD Code fournisseur 561511
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
L’azoture de sodium produit de l’acide hydrazoïque hautement toxique dans des conditions acides. Diluer les composés d’azoture dans de l’eau courante avant de les jeter pour éviter l’accumulation de dépôts potentiellement explosifs dans la tuyauterie.
Includes
  • Contenu du kit :
  • Perle de capture de sensibilité améliorée A6 : conservés dans une solution tampon aqueuse contenant du sérum de bocal fœtal et ≤ Azide de sodium à 0,09 %
  • Réactif de détection (Partie A) : conservés dans une solution tampon aqueuse contenant de l’BSA et ProClin™ 150
  • Standard : lyophilisé dans une solution tampon aqueuse contenant des BSA et ProClin 150
Mesure l’interleukine-5 (IL-5) humaine dans les échantillons de sérum, de plasma et de surnageant de culture cellulaire
Ce kit est utilisé en association avec le kit de tampon principal de sensibilité humaine améliorée BD™ Cytometric Bead Array (CBA), le cytomètre en flux et le logiciel FCAP Array™. Il peut mesurer les analytes solubles présents en très faibles concentrations.
  • Immunoessai à base de microbilles
  • Réactivité : humaine
  • Plage de dosage standard : 274 à 200000 fg/ml
Cytométrie en flux / immunoessai
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Lyophilisé dans une solution aqueuse tamponnée contenant du BSA™ et du ProClin™ 150. Conserver à 4°C.
Comprend Microbilles de capture, réactif de détection, étalons
À utiliser avec (application) Utilisé en association avec BDtrade; Cytometric Bead Array (CBA)
Nbre de tests 100
Quantité 100 tests
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux