Learn More
BD Ensemble Flex Set Cytometric Bead Array (CBA) pour MCP-1 humaine, microbilles D8
Description
Includes
Étalon pour MCP-1 humaine ; réactif de détection PE pour MCP-1 humaine ; microbilles de capture D8 pour MCP-1 humaine
pL’ensemble Flex Set MCP-1 humaine BD CBA est un immunoessai à base de microbilles capable de mesurer la protéine-1 chimiotactique des monocytes humains (MCP-1), également connue sous le nom de CCL2, dans les échantillons de sérum, de plasma et de surnageant de culture cellulaire. La réactivité des primates humains et non humains a été déterminée en testant des échantillons avec l’ensemble BD Flex Set CBA pour MCP-1 humaine/ppulliPosition des microbilles : D8/liliComposants des microbilles de capture et du réactif de détection PE formulés à une concentration 50 x pour une utilisation multiplexe/liliLe composant étalon est lyophilisé/liliAprès reconstitution dans un diluant de dosage de 4,0 ml, l’étalon a une concentration protéique de 2500 pg/ml/liliDoit être utilisé conjointement avec un kit de tampon principal de protéines solubles humaines BD CBA, un cytomètre de flux, un logiciel FCAP Arraytrade;/li/ul/p
Spécification
Spécification
| Antigène | MCP-1 |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Comprend | Étalon pour MCP-1 humaine, réactif de détection PE pour MCP-1 humaine, microbilles de capture D8 pour MCP-1 humaine |
| Quantité | 100 tests |
| Type d’échantillon | Sérum, surnageant de culture cellulaire |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Type de produit | Ensemble flexible pour MCP-1 humaine (microbille D8) |