Learn More
BD Ensemble Flex Set Cytometric Bead Array (CBA) pour MIG humain, microbilles E8
Description
Includes
Étalon pour MIG humain ; réactif de détection PE pour MIG humain ; microbilles E8 pour MIG humain
pLa réactivité humaine a été déterminée en testant des échantillons avec l’ensemble BD Flex Set CBA pour MIG humaine./p
Spécification
Spécification
| Antigène | MIG |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Comprend | Microbilles de capture, réactif de détection et étalon |
| Quantité | 100 tests |
| Type d’échantillon | Sérum, surnageant de culture cellulaire |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Type de produit | Ensemble flexible pour MIG humaine (microbille E8) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Human MIG Flex Set
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT