Learn More
BD Kit Flex Set à sensibilité améliorée Cytometric Bead Array (CBA) pour TNF humain, (microbilles C4)
Description
Includes
- Contenu du kit :
- Perle de capture de sensibilité améliorée C4 : conservés dans une solution tampon aqueuse contenant du sérum de bocal fœtal et ≤ Azide de sodium à 0,09 %
- Réactif de détection (Partie A) : conservés dans une solution tampon aqueuse contenant de l’BSA et ProClin™ 150
- Standard : lyophilisé dans une solution tampon aqueuse contenant des BSA et ProClin 150
pCe kit est utilisé en conjonction avec le kit de tampon principal de sensibilité humaine améliorée BDtrade; Cytometric Bead Array (CBA), le cytomètre en flux et le logiciel FCAP Arraytrade;. Il peut mesurer les analytes solubles présents en très faibles concentrations./ppulliImmunoessai à base de microbilles/liliRéactivité : humaine/liliPlage de dosage standard : 274 à 200000 fg/ml/li/ul/ppCytométrie en flux / immunoessai/p
Spécification
Spécification
| Antigène | TNF |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Comprend | 1 flacon de microbilles de capture, 1 flacon de réactif de détection, 2 flacons d’étalon (lyophilisé) |
| Quantité | 100 tests |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, sérum, plasma |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Mesure le facteur de nécrose tumorale humain, la cytométrie en flux et l’immunoessai |
| Type de produit | Ensemble flexible pour TNF humain à sensibilité améliorée (microbille C4) |