missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Ensemble Flex Set Cytometric Bead Array (CBA) pour TNF humain, microbilles D9
Description
Includes
Étalon pour TNF humain ; réactif de détection PE pour TNF humain ; microbilles de capture D9 pour TNF humain
pLa réactivité des primates humains et non humains a été déterminée en testant des échantillons avec l’ensemble BD Flex Set CBA pour TNF humain/ppbRéactivité/bulliTests CQ : Humaine/liliTests en cours de développement : Primates non humains/li/ul/ppCytométrie en flux/p
Spécification
Spécification
| Antigène | TNF |
| Réactivité croisée | Humaine |
| Comprend | Étalon pour TNF humain, réactif de détection PE pour TNF humain, microbilles de capture D9 pour TNF humain |
| Quantité | 100 tests |
| Type d’échantillon | Surnageant de culture cellulaire, sérum, plasma |
| Contenu et stockage | 4°C |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Type de produit | Ensemble flexible pour TNF humain (microbille D9) |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-4-isothiazolin-3-one
Usage exclusivement réservé à la recherche
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?