Learn More
BD Kit de tampon principal pour sensibilité améliorée de souris Cytometric Bead Array (CBA)
Description
Includes
Diluant de dosage (150 ml), diluant pour microbilles de capture (30 ml), diluant pour réactifs de détection A (15 ml), diluant pour réactifs de détection B (35 ml), tampon de lavage (650 ml)
pbEspèces hôtes :/b/ppCytométrie en flux/p
Spécification
Spécification
| Réactivité croisée | Souris |
| Comprend | Diluant de dosage 150 ml, diluant à microbilles de capture 30 ml, diluant de réactif de détection A 15 ml, diluant de réactif de détection B 35 ml, tampon de lavage 650 ml |
| Quantité | 500 tests |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Type de produit | Kit de tampon principal à sensibilité améliorée pour souris |