Learn More
BD Ensemble Flex Set Cytometric Bead Array (CBA) pour IL-13 de souris, microbilles B8
Code produit 15889318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15889318 100 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15889318 Fournisseur BD Code fournisseur 558349
 Article restreint
Expédition estimée: 20-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Étalon pour IL-13 de souris (deux flacons) ; réactif de détection PE pour IL-13 de souris (un flacon) ; microbilles de capture B8 pour IL-13 de souris (un flacon)
Immunoessai à base de microbilles pour la mesure de l’interleukine-13 (IL-13) de souris dans les échantillons de sérum et de surnageant de culture cellulaire
pulliLa réactivité de la souris a été déterminée en testant des échantillons avec l’ensemble Flex Set/liliLa limite de détection théorique est de 2,4 pg/ml/liliTampon de stockage : Solution de tampon aqueuse contenant du sérum de veau fœtal / BSA ainsi que d’autres réactifs selon les composants du kit/li/ul/ppCytométrie en flux/p
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IL-13
Réactivité croisée Souris
Comprend Étalon pour IL-13 de souris (2 flacons) ; réactif de détection PE pour IL-13 de souris (un flacon) ; microbilles de capture B8 pour IL-13 de souris (un flacon)
Quantité 100 tests
Type d’échantillon Surnageant de culture cellulaire, sérum, plasma
Contenu et stockage 4°C
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Type de produit Ensemble flexible pour IL-13 de souris (microbille B8)
Usage exclusivement réservé à la recherche