Learn More
BD Kit de tampon principal pour les protéines solubles de souris/rat Cytometric Bead Array (CBA), 500 tests
Tous les produits BD Biosciences ProduitsDescription
Includes
Diluant de dosage, diluant de microbilles de capture, diluant de réactif de détection, tampon de lavage, microbilles de réglage d’instrument (A1, A9, F1, F9), microbilles de réglage d’instrument PE F1, détecteur de contrôle positif PE
Ce kit contient tous les réactifs de support nécessaires pour effectuer un dosage à l’aide du kit Flex Set pour les protéines solubles de souris ou de rat BD™ CBA. Les tampons et les réactifs de configuration d’instrument ont été optimisés pour l’analyse des analytes dans les surnageants de culture tissulaire, le plasma et les échantillons de sérum.
- Plage de fonctionnement pour le dosage des analytes : 10 à 2500 pg/ml (souris), 40 à 10000 pg/ml (rat)
- Ne doit pas être utilisé avec les kits Flex Set de protéines solubles qui ne proviennent pas de souris ou de rat
- Disponible en boîtes de 100 et 500 tests
Cytométrie en flux
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| À utiliser avec (application) | Pour l’analyse d’analytes dans les surnageants de culture tissulaire, le plasma et les échantillons de sérum |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Nbre de tests | 500 |
| Comprend | 1 flacon de diluant de dosage de 150 ml, 1 flacon de diluant de billes de capture de 30 ml, 1 flacon de diluant de réactif de détection de 30 ml, 1 flacon de tampon de lavage de 650 ml, 1 flacon de billes de réglage d’instrument A1 de 0,25 ml, 1 flacon de billes de réglage d’instrument A9 de 0,25 ml, 1 flacon de billes de réglage d’instrument F1 de 1,0 ml |
| Quantité | 500 tests |