Learn More
BD Cytometric Bead Array Human Interleukin-5 Flex Set Standard
Code produit 15859408 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu du kit:
100 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu du kit Conditionnement
15859408 100 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15859408 Fournisseur BD Code fournisseur 558463
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Lyophilized human Interleukin
  • Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
  • Protein concentration of 25,000pg/ml (when reconstituted in 0.4mL Assay Diluent)
  • Regulatory status: RUO
  • Recombinant
Flow cytometry, controls
Informations sur la commande
100 tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
Comprend Technical data sheet
Contenu du kit 100 tests
Type de produit Cytometric Ab Control Standards
À utiliser avec (application) Flow cytometry
État réglementaire RUO
Concentration des protéines 25000pg/mL
Conditions de stockage 4°C
Espèces Human
Forme Lyophilized