Learn More
BD Cytometric Bead Array Human IP-10 Flex Set Standard
Code produit 15889408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu du kit:
100 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu du kit Conditionnement
15889408 100 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15889408 Fournisseur BD Code fournisseur 558466
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Lyophilized human IP-10
  • Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
  • Protein concentration of 25,000pg/ml (when reconstituted in 0.4ml Assay Diluent)
  • Regulatory status: RUO
  • Recombinant
Flow cytometry, controls
Informations sur la commande
100 tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
Comprend Technical data sheet
Contenu du kit 100 tests
Type de produit Cytometric Ab Control Standards
À utiliser avec (application) Flow cytometry
État réglementaire RUO
Concentration des protéines 25000pg/mL
Conditions de stockage 4°C
Volume (métrique) 0.2mL
Espèces Human
Forme Lyophilized
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Human IP-10 Standard
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT