Learn More
BD Cytometric Bead Array Human RANTES Standard
Beskrivelse
- Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
- Protein concentration of 25,000pg/ml (when reconstituted in 0.4mL Assay Diluent)
- Regulatory status: RUO
- Recombinant
Flow cytometry, controls
Ordreinfo
100 tests.
Tekniske data
Tekniske data
| Tampon | Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150 |
| Comprend | Technical data sheet |
| Contenu du kit | 100 tests |
| Type de produit | Cytometric Ab Control Standards |
| À utiliser avec (application) | Flow cytometry |
| État réglementaire | RUO |
| Concentration des protéines | 25000pg/mL |
| Conditions de stockage | 4°C |
| Volume (métrique) | 0.2mL |
| Espèces | Human |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?