Learn More
BD Cytometric Bead Array Rat IL-6 Flex Set Standard
Code produit 15849428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Contenu du kit:
100 tests
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Contenu du kit Conditionnement
15849428 100 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15849428 Fournisseur BD Code fournisseur 558483
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Lyophilized Rat IL-6
  • Lyophilized in an aqueous buffered solution containing BSA and ProClin™ 150
  • Protein concentration of 100,000pg/ml (when reconstituted in 0.4mL Assay Diluent)
  • Regulatory Status: RUO
  • Recombinant
Flow cytometry, controls.
Informations sur la commande
100 tests.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
Comprend Technical data sheet
Contenu du kit 100 tests
Type de produit Cytometric Ab Control Standards
À utiliser avec (application) Flow cytometry
État réglementaire RUO
Concentration des protéines 100000pg/mL
Conditions de stockage 4°C
Volume (métrique) 0.2mL
Espèces Rat
Forme Lyophilized