Learn More
BD Typage d’antisérums de Salmonella et de Shigella
Code produit 11774985
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Antisérum de Salmonella O groupe C1, facteurs 6, 7
Antisérum de Salmonella O groupe C2, facteurs 6, 8
Antisérum de Salmonella O groupe E2, facteurs 3, 15
Antisérum de Salmonella Vi
Antisérum de Shigella groupe C
Facteurs (3), (15), 34 du groupe E3 d’antisérums de Salmonella O
Facteurs 1, 2, 12 du groupe A d’antisérums de Salmonella O
Facteurs 1, 4, 12, 27 du groupe B d’antisérums de Salmonella O
Facteurs 1, 4, 5, 12 du groupe B d’antisérums de Salmonella O
Facteurs 1-16 du poly A-I d’antisérums de Salmonella O
Facteurs 13, 22, 23, (36), (37) du groupe G d’antisérums de Salmonella O
Facteurs 8 du groupe C3 d’antisérums de Salmonella O
Facteur 16 du groupe I d’antisérums de Salmonella O
Facteur 18 du groupe K d’antisérum de Salmonella O
Shigella Poly Groupe C1
Shigella Poly Groupe C2
Conditionnement:
1 pièce
3mL
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11774985 Facteurs 1-16 du poly A-I d’antisérums de Salmonella O 3mL
17332361 Facteur 16 du groupe I d’antisérums de Salmonella O 1 pièce
11712804 Facteur 18 du groupe K d’antisérum de Salmonella O 3mL
11712874 Shigella Poly Groupe C1 3mL
11722874 Shigella Poly Groupe C2 3mL
11762894 Antisérum de Shigella groupe C 3mL
17143871 Antisérum de Salmonella Vi 3mL
11735035 Facteurs 1, 4, 5, 12 du groupe B d’antisérums de Salmonella O 3mL
11912805 Facteurs 1, 2, 12 du groupe A d’antisérums de Salmonella O 3mL
17362361 Antisérum de Salmonella O groupe C1, facteurs 6, 7 1 pièce
11795965 Antisérum de Salmonella O groupe C2, facteurs 6, 8 3mL
17382361 Facteurs 1, 4, 12, 27 du groupe B d’antisérums de Salmonella O 1 pièce
17372361 Antisérum de Salmonella O groupe E2, facteurs 3, 15 1 pièce
17392361 Facteurs 8 du groupe C3 d’antisérums de Salmonella O 1 pièce
17302371 Facteurs (3), (15), 34 du groupe E3 d’antisérums de Salmonella O 1 pièce
17312371 Facteurs 13, 22, 23, (36), (37) du groupe G d’antisérums de Salmonella O 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 11774985 Fournisseur BD Code fournisseur 222641
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Spécification
Clia Complexity Haut
Substances à analyser détectables les Salmonella
Type Facteurs 1-16 du poly A-I d’antisérums de Salmonella O
Quantité 3 ml
Forme Lyophilisé(e)
compliance-icons
Identifiant produit
  • vial sal O antiserum poly grp A-I & Vi Lyo
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide