Learn More
BD Adjuvants Difco™
Code produit 11729062
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Adjuvant complet de Freund
Adjuvant incomplet de Freund
H37Ra complet
Mycobacterium butyricum
Mycobacterium tuberculosis H37Ra
Quantité:
6 x 100 mg
6 x 100 mg
6 x 10 ml
Conditionnement:
6 pièces
600mg
60mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Quantité Conditionnement
11729062 Adjuvant incomplet de Freund 6 x 10 ml 60mL
11719062 Adjuvant complet de Freund 6 x 10 ml 60mL
17224363 Mycobacterium butyricum 6 x 100 mg 6 pièces
11762934 H37Ra complet 6 x 10 ml 6 pièces
10218823 Mycobacterium tuberculosis H37Ra 6 x 100 mg 600mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Non utilisés à des fins humaines ou thérapeutiques.
Code produit 11729062 Fournisseur BD Code fournisseur 263910
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Non utilisés à des fins humaines ou thérapeutiques.
Utilisés pour préparer les émulsions d’antigène-adjuvant. Les adjuvants BD™ Difco™ sont utilisés dans les études immunologiques effectuées chez des animaux de laboratoire. (Non destinés à des fins humaines ou thérapeutiques.)
  • Les adjuvants sont mélangés avec une solution aqueuse d’antigènes ou une suspension
  • Une fois injectés, ils fournissent un groupe d’antigènes émulsionnés au site d’injection et permettent de libérer l’antigène sur une période prolongée
  • Avec les adjuvants, la réaction immunitaire aux antigènes (en particulier les antigènes solubles) est améliorée et prolongée
  • Utilisez l’adjuvant incomplet de Freund pour éviter l’utilisation de bacilles résistant aux acides ; cependant, la réponse des anticorps n’est pas aussi marquée qu’avec l’adjuvant complet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver dans des récipients étanches dans un endroit frais et sec, à l’écart des agents oxydants.
À utiliser avec (application) Études immunologiques effectuées chez des animaux de laboratoire
Formule Adjuvant, Incomplete (Freund)
Quantité 6 x 10 ml
Type de produit Adjuvant incomplet de Freund