Learn More
BD Antisérums Difco™ pour confirmation sérologique d’E. Coli O157:H7
Code produit 11702914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Antisera d’E. coli
Conditionnement:
3mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
11702914 Antisera d’E. coli 3mL
11748323 Antisera d’E. coli -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11702914 Fournisseur BD Code fournisseur 229701
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
L’antisérum O d’E. Coli O157 et l’antisérum H d’E. Coli H7 sont utilisés pour identifier l’Escherichia coli O157:H7
E. coli O157:H7 est un agent pathogène entérique qui ne nécessite qu’un faible inoculum pour causer la maladie. La transmission se fait généralement par l’intermédiaire d’aliments. Le sérotypage d’E. coli entérohémorragique est utile dans la documentation épidémiologique de la propagation d’une souche particulière dans une épidémie d’origine alimentaire. Au moment de l’utilisation, tester les cultures de témoins positifs et négatifs pour vérifier la performance de l’antisérum.
  • Type de produit : antigènes et antisérums
  • Groupements : Produits D à K
  • Type : antisérums
  • Sous-type : E. coli - lyophilisé, réhydrater à 3 ml
  • Durée de conservation : 1095 jours
  • L’étiquette a une déclaration de latex de caoutchouc naturel
Certifications
Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Contenu et stockage Réfrigérer, conserver entre 2°C et 8°C.
Type de produit Antisera d’E. coli
À utiliser avec (application) Pour le test pour tube pour la confirmation sérologique d’E. coli O157:H7
compliance-icons
Identifiant produit
  • BD Difco E. Coli O Antiserum O157, 3 mL
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide