Learn More
BD Antisérum de sérotypage Bordatella pertussis Difco™
Code produit 11792764
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11792764 1 ml 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Contient du mercure. Éliminer correctement.
Code produit 11792764 Fournisseur BD Code fournisseur 223091
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Contient du mercure. Éliminer correctement.
Sérum de lapin pour l’agglutination de lames
  • Disponible en flacons conditionnés de 1,0 ml
Certifications
Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Contenu et stockage Réfrigérer, conserver entre 2°C et 8°C.
À utiliser avec (application) Bordetella pertussis
Quantité 1 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vial B. Pertussis Antiserum 1Ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide