Learn More
BD Antigène et antisérums Bordetella spp. Difco™
Code produit 11712774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 ml
Conditionnement:
1mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11712774 1 ml 1mL
11702844 5 ml 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit 11712774 Fournisseur BD Code fournisseur 223101
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Panel de typage d’antisérums réactifs rapides Gold standard pour l’antigène Bordetella Pertusis et les antisérums de Bordetella Parapertusis
  • Type de produit :     Antigènes et antisérums
  • Groupements : Produits A à B
Antigène de Bordetella Pertussis
  • Sous-type : Antigènes de contrôle qualité
  • Type : Antigènes
  • Quantité : 5 ml
  • Durée de conservation : 730 jours
  • Témoin positif pour l’antisérum de Bordetella Pertussis
Antisérum de Bordetella Parapertussis
  • Sous-type : Antisérums de Bordetella
  • Type : Antisérums
  • Lyophilisé, réhydrater à 1 ml
  • Durée de conservation : 965 jours
  • Sérum de lapin pour l’agglutination de lames
Certifications
Marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Marquage CE
Type Antisérum de Bordetella parapertussis
Quantité 1 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vial B. Parapertussis Antiserum
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans une installation detraitement et d'élimination appropriée,conformément aux lois et aux réglementat.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium azide