Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Préenrichissement d’eau peptonée tamponnée
Description
Eau peptonée tamponnée
• (à 10g/l de peptone, 5 g/l de NaCl) Préenrichissement pour Salmonella
• Cdt 500g
• (à 10g/l de peptone, 5 g/l de NaCl) Préenrichissement pour Salmonella
• Cdt 500g
Certifications
ISO/DIS, 11014, BAM, CCAM, ISO, USDA
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO/DIS, 11014, BAM, CCAM, ISO, USDA |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Eau peptonée |
| Type de produit | Eau peptonée |
| Formule | Peptone 10 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, phosphate disodique 3,5 g/l, phosphate monopotassique 1,5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement d’espèces de salmonella |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |