missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD 500GR MILIEU DCLS .
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Dehydrated |
| Type de milieu | Desoxycholate Citrate Lactose Sucrose Agar |
| Type de produit | Agar |
| Formule | Sodium Desoxycholate 2.5g/L, Sodium Citrate 10.5g/L, Lactose 5g/L, Sucrose 5g/L, Pancreatic digest of Casein 3.5g/L, Peptic digest of Animal Tissue 3.5g/L, Beef extract 3g/L, Sodium Thiosulfate 5g/L, Neutral red 0.03g/L, Agar 12g/L |
| À utiliser avec (application) | Isolation of Salmonella and Shigella from fecal specimens+KC495 |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?