Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose esculine-fer
Description
- Formule : Esculine 1 g/l, citrate d’ammonium ferrique 0,5 g/l, gélose 15 g/l
Certifications
EPa, SMWW
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | EPa, SMWW |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Milieu EIA |
| Type de produit | Gélose esculine-fer (EIA) |
| Formule | Esculine 1 g/l, citrate d’ammonium ferrique 0,5 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Pour dénombrer les entérocoques de l’eau par filtration sur membrane basée sur l’hydrolyse de l’esculine |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 100 g |