missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Tétrathionate liquide

Code produit 11728103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Type d’emballage:
Flacon
À utiliser avec (application):
Isolement de Salmonella dans les matières fécales, les urines, les aliments et autres matières d’importance sanitaire
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage À utiliser avec (application) unitSize
11728103 500 g Flacon Isolement de Salmonella dans les matières fécales, les urines, les aliments et autres matières d’importance sanitaire 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11728103 Fournisseur BD Code fournisseur 210430

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Utilisé comme milieu d’enrichissement sélectif pour l’isolement des Salmonella

Tétrathionate (bouillon)
• Enrichissement sélectif des salmonelles
• Cdt 500g
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité AOAC, BAM, CCAM, COMPF, SMD, SMWW
Contenu et stockage <30°C
Forme Déshydraté
Type de milieu Milieu de tétrathionate liquide
Type de produit Milieux de culture de microbiologie
Formule Protéose peptone 2,5 g/l, produit de digestion pancréatique de caséine 2,5 g/l, oxgall 1 g/l, thiosulfate de sodium 30 g/l, carbonate de calcium 10 g/l
À utiliser avec (application) Isolement de Salmonella dans les matières fécales, les urines, les aliments et autres matières d’importance sanitaire
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g
compliance-icons
Product Identifier
  • Bottle Tetrathionate Broth Base 500G
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: bile
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.