Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Milieu ISP 2
Code produit 11743503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11743503 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11743503 Fournisseur BD Code fournisseur 277010
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Gélose d’extrait de malt de levure du projet international Streptomyces
ISP 2 (gélose)
• Gélose à l'extrait de levure et de malt pour l'identification de Streptomyces
• Cdt 500g
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE
Contenu et stockage Réfrigéré
Forme Déshydraté
Type de milieu Gélose à malt ISP-levure (milieu 2)
Type de produit Gélose
Formule Extrait de levure 4 g/l, extrait de malt 10 g/l, dextrose 4 g/l, gélose 20 g/l
À utiliser avec (application) Pour caractériser les espèces de Streptomyces selon le projet international Streptomyces
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g