Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : gélose MRS pour lactobacilles
Description
- Déshydraté
- Milieux de culture
- gélose MRS pour lactobacilles
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | COMPF, ISO, SMD |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose MRS |
| Type de produit | Gélose |
| Formule | Protéose peptone n° 3 10 g/l, extrait de bœuf 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, dextrose 20 g/l, polysorbate 80 1 g/l, citrate d’ammonium 2 g/l, acétate de sodium 5 g/l, sulfate de magnésium 0,1 g/l, sulfate de manganèse 0,05 g/l, phosphate dipotassique 2 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Culture de lactobacilles |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |