Learn More
BD Bouillon MRS pour lactobacilles Difco™
Code produit 11713553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage Conditionnement
11713553 500 g Flacon 500g
11793543 2 kg Seau 2kg
11703553 10 kg Seau 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11713553 Fournisseur BD Code fournisseur 288130
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Recommandé pour une utilisation dans l’isolement, le dénombrement et la culture d’espèces de Lactobacillus. Le bouillon MRS pour lactobacilles BD™ Difco™ favorise la croissance abondante de tous les lactobacilles issus de la salive, des matières fécales, des produits laitiers et d’autres sources. Fourni dans un format déshydraté sous forme de poudre pratique facile à utiliser.
La poudre de bouillon MRS pour lactobacilles Difco™ contient de la peptone et du dextrose. Ces ingrédients apportent l’azote, le carbone et d’autres éléments nécessaires à la croissance. Le polysorbate 80, l’acétate, le magnésium et le manganèse fournissent des facteurs de croissance pour la mise en culture de nombreux lactobacilles. Les ingrédients ci-dessus peuvent inhiber la croissance de certains organismes autres que les lactobacilles.
  • Basé sur les formulations de deMan, de Rogosa et de Sharpe
  • Les échantillons peuvent être ensemencés directement dans le bouillon MRS pour lactobacilles
  • Produit une bonne réponse de culture avec : Lactobacillus delbrueckii (subsp. lactis) 7830, Lactobacillus fermentum 9338 et Lactobacillus johnsonii 11506
  • pH (solution à 5,5 %, 25°C) : 6,5 ± 0,2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité COMPF, SMD
Couleur Brun clair
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Déshydraté sous forme de poudre
Type de milieu Bouillon MRS
Type de produit Bouillon nutritif
Formule Protéose peptone n° 3 10 g/l, extrait de bœuf 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, dextrose 20 g/l, polysorbate 80 1 g/l, citrate d’ammonium 2 g/l, acétate de sodium 5 g/l, sulfate de magnésium 0,1 g/l, sulfate de manganèse 0,05 g/l, phosphate dipotassique 2 g/l
À utiliser avec (application) Culture de lactobacilles
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g