Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : gélose LB, Miller (Luria-Bertani)
Code produit 11748902
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
2000 g
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage unitSize
11748902 2000 g Seau 2kg
11758902 500 g Flacon 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11748902 Fournisseur BD Code fournisseur 244510
Edge
Propage et maintient E. coli pour la biologie moléculaire. BD Difco™ Milieux de culture déshydratés : gélose LB, Miller (Luria-Bertani) fourni sous forme déshydratée pour faciliter le travail du personnel de laboratoire et des spécialistes des bioprocédés.
  • Contient 10 g/l de NaCl
  • Pour la propagation d’E. coli
  • Large gamme d’applications de biologie moléculaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CCAM
Contenu et stockage <30°C
Forme Déshydraté
Type de milieu Gélose LB, Miller
Type de produit Gélose
Formule Tryptone 10 g/l, extrait de levure 5 g/l, chlorure de sodium 10 g/l, gélose 15 g/l
À utiliser avec (application) Propagation et conservation d’Escherichia coli pour la biologie moléculaire
Type d’emballage Seau
Quantité 2000 g