Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : bouillon M 17
Code produit. 11708293
Click to view available options
:
Bouillon M17 ; 500 g
Code produit. 11708293
Marque: BD 218561
Edge
Isolement sélectif et dénombrement des streptocoques. Milieu de culture déshydraté Difco™ : Le bouillon M17 fait partie d’une vaste gamme de milieux déshydratés.
  • Déshydraté
  • Milieux de culture
  • bouillon M 17
Informations sur la commande
Pour plus d’informations sur les produits, consultez notre site Web ou le catalogue Fisher Scientific™ HealthCare.
Certifications
MPF, ISO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité COMPF, ISO
Contenu et stockage Réfrigéré
Forme Déshydraté
Type de milieu Bouillon M17
Type de produit Bouillon M17
Formule Digestion pancréatique de caséine 5 g/l, peptone de soja 5 g/l, extrait de bœuf 5 g/l, extrait de levure 2,5 g/l, acide ascorbique 0,5 g/l, sulfate de magnésium 0,25 g/l, bêta-glycérophosphate disodique 19 g/l
À utiliser avec (application) Isolement des streptocoques lactiques du yaourt, des ferments de fromage et d’autres produits laitiers
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g