Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : bouillon Middlebrook 7H9
Description
- À utiliser avec : Tween™ 80 ou glycérol et Middlebrook ADC
- Déshydraté
- Milieux de culture
- bouillon Middlebrook 7H9
Informations sur la commande
Pour plus d’informations sur les produits, consultez notre site Web ou le catalogue Fisher Scientific™ HealthCare.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, SMWW |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | bouillon Middlebrook 7H9 |
| Type de produit | Milieux de culture de microbiologie |
| Formule | Sulfate d’ammonium 0,5 g/l, acide L-glutamique 0,5 g/l, citrate de sodium 0,1 g/l, pyridoxine 1 mg/l, biotine 0,5 mg/l, phosphate disodique 2,5 g/l, phosphate monopotassique 1 g/l, citrate d’ammonium ferrique 0,04 g/l, sulfate de magnésium 0,05 g/l, chlorure de calcium 0,5 mg/l, sulfate de zinc 1 mg/l, sulfate de cuivre 1 mg/l |
| À utiliser avec (application) | Culture de mycobactéries |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |