Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : bouillon de dextrose de pomme de terre
Code produit. 11738982
Click to view available options
:
Bouillon de dextrose de pomme de terre ; 500 g
Code produit. 11738982
Marque: BD 254920
Edge
Pour la culture de levures et de moisissures. Milieu de culture déshydraté BD Difco™ : Le bouillon de dextrose de pomme de terre fait partie d’une vaste gamme de milieux déshydratés.
  • Déshydraté
  • Milieux de culture
  • Dextrose de pomme de terre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, USP
Contenu et stockage Réfrigéré
Forme Déshydraté
Type de milieu bouillon de dextrose de pomme de terre
Type de produit Bouillon de dextrose de pomme de terre
Formule Amidon de pomme de terre (par infusion) 4 g/l, dextrose 20 g/l
À utiliser avec (application) Culture de levures et de moisissures
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g