Description
Difco TC Yeastolate UF Low Bioburden is an animal origin-free and water-soluble extract of autolyzed yeast, enhanced for tissue culture (TC) applications. This product is a mixture of low molecular weight peptides, amino acids, carbohydrates (simple and complex), and vitamins. In addition to the performance-enhancing features of our TC yeastolate product, this offering can help reduce endotoxin and bioburden levels.
- L’hydrolysat est dévidé de la portion hydrosoluble et exempte de produits d’origine animale de levure autolysée
- Conçu comme supplément nutritif pour la culture cellulaire de bactéries, d’insectes et de mammifères
- Ce complément contient un mélange de peptides, d’acides aminés, de glucides (simples et complexes), de nucléosides et de vitamines qui ont été ultra-filtrés.
- Fréquemment utilisé pour la production d’anticorps monoclonaux biothérapeutiques à base de CHO utilisés dans les traitements oncologiques et rhumatologiques et la production de protéines recombinantes.
- Peut être utilisé en association avec un complément à base de soja, tel que Gibco™ DifcoTM Select Phytone UF, pour obtenir des performances de titration optimales dans les procédés à base de cellules de mammifères en fournissant des vitamines et des glucides supplémentaires.
- Améliore les caractéristiques de croissance et de production des cellules Sf9 et High-Five
Specifications
Specifications
| Couleur | Beige |
| Contenu et stockage | Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés. |
| Description | Beige, free-flowing, homogeneous fine powder |
| Type de culture | Mammifères, insectes, microbiens |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Yeastolate TC UF |
| Niveau d’endotoxines | 500 EU/mg |
| Format | Flacon |
| À utiliser avec (application) | Préparation de milieux de culture de cellules bactériennes, d’insectes et de mammifères |
| Qualité de fabrication | UF |
| Show More |