Learn More
Gibco™ Difco™ TC Yeastolate, ultra-filtered (UF)
Code produit 16259891 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
50 kg
Qualité de fabrication:
UF
Conditionnement:
10kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Qualité de fabrication Conditionnement
16259891 10 kg UF 10kg
16249891 500 g UF 500g
16239951 50 kg UF 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16259891 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 292805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5560.00€
    4845.00€ / 10kg
    Économisez 715.00€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Produit sans origine animale (AOF) dérivé de portions hydrosolubles de levure autolysée (Saccharomyces cerevisiae).
Difco TC Yeastolate UF Low Bioburden is an animal origin-free and water-soluble extract of autolyzed yeast, enhanced for tissue culture (TC) applications. This product is a mixture of low molecular weight peptides, amino acids, carbohydrates (simple and complex), and vitamins. In addition to the performance-enhancing features of our TC yeastolate product, this offering can help reduce endotoxin and bioburden levels.
  • L’hydrolysat est dévidé de la portion hydrosoluble et exempte de produits d’origine animale de levure autolysée
  • Conçu comme supplément nutritif pour la culture cellulaire de bactéries, d’insectes et de mammifères
  • Ce complément contient un mélange de peptides, d’acides aminés, de glucides (simples et complexes), de nucléosides et de vitamines qui ont été ultra-filtrés.
  • Fréquemment utilisé pour la production d’anticorps monoclonaux biothérapeutiques à base de CHO utilisés dans les traitements oncologiques et rhumatologiques et la production de protéines recombinantes.
  • Peut être utilisé en association avec un complément à base de soja, tel que Gibco™ DifcoTM Select Phytone UF, pour obtenir des performances de titration optimales dans les procédés à base de cellules de mammifères en fournissant des vitamines et des glucides supplémentaires.
  • Améliore les caractéristiques de croissance et de production des cellules Sf9 et High-Five
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Beige
Contenu et stockage Conditions de stockage : 2°C à 25°C. Conserver dans un endroit frais et sec, dans des récipients bien fermés.
Description Beige, free-flowing, homogeneous fine powder
Type de culture Mammifères, insectes, microbiens
Forme Poudre
Type de produit TC Yeastolate UF
Niveau d’endotoxines 500 EU/mg
Format Seau
À utiliser avec (application) Préparation de milieux de culture de cellules bactériennes, d’insectes et de mammifères
Qualité de fabrication UF
pH 5,4 à 7,2
Gamme de produits Difco
Quantité 10 kg