Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose au thiosulfate-citrate-bile-sucrose TCBS
Description
Le TCBS est le milieu de placage primaire universellement utilisé pour l’isolement sélectif des vibrios qui provoquent le choléra, la diarrhée et l’empoisonnement alimentaire. Il a été développé par Kobayashi et al.4, qui a modifié le milieu sélectif de Nakanishi.5 La combination
de l’eau peptonée alcaline et de la gélose TCBS est utilisée dans de nombreuses procédures pour l’isolement de V. cholerae et d’autres espèces vibrio des matières fécales.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, ISO, MCM9, SMWW |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose au thiosulfate citrate bile sels sucrose (TCBS) |
| Type de produit | Gélose |
| Formule | Extrait de levure 5 g/l, protéose peptone n° 3 10 g/l, citrate de sodium 10 g/l, thiosulfate de sodium 10 g/l, Oxgall 8 g/l, saccharose 20 g/l, chlorure de sodium 10 g/l, citrate d’ammonium ferrique 1 g/l, bleu de bromothymol 0,04 g/l, bleu de thymol 0,04 g/l, gélose 15 g/l |
| À utiliser avec (application) | Isolement des vibrios de Choléra et Vibrio parahaemolyticus |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Sécurité et traitement
- TCBS Agar
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: oxgall, ferric ammonium citrate