Learn More
BD Gélose Difco™, technique
Code produit 11793523
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Type d’emballage:
Flacon
Récipient
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage Conditionnement
11793523 500 g Flacon 500g
11783523 2 kg Récipient 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11793523 Fournisseur BD Code fournisseur 281230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    179.23€ / 500g
    Économisez 18.77€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisée dans la préparation de milieu de culture microbiologique. La gélose BD™ Difco™, technique est un agent solidifiant avec des paramètres de contrôle de qualité plus larges que d’autres géloses bactériologiques. Cependant, la solubilité, la température de gélification et la solidité sont soigneusement surveillées afin de permettre son utilisation.
La gélose technique convient à de nombreuses applications bactériologiques. Cette gélose n’est pas énormément traitée, présente des spécifications techniques plus larges que les autres géloses et n’est pas recommandée pour la croissance d’organismes exigeants. Elle montre une bonne réponse de culture (dans un bouillon nutritif) à Escherichia coli 25922 et Staphylococcus aureus 25923.
  • Perte à la dessiccation (LOD) : ≤20%
  • Cendre(%) : ≤ 6,5%
  • Calcium μg/g (ppm) : ≤ 3 000 ppm
  • Magnésium μg/g (ppm) : ≤ 1 300 ppm
  • Point de fusion : ≤85°C
  • Point de gélification : 32–39°C
  • Force de gel : 613 g/cm3
  • pH (solution à 1,5%, 25°C) : 5,9
  • Nombre de spores : 4 300 CFU/g
  • Comptage sur plaque standard : 2 725 CFU/g
  • Matières inorganiques : Calcium 0,110 %, chlorure 0,172 %, cobalt <0,001 %, cuivre <0,001 %, fer 0,002 %, plomb <0,001 %, magnésium 0,093 %, manganèse <0,001 %, nitrate <0,005 %, phosphate 0,015 %, potassium 0,124 %, sodium 0,932 %, sulfate 0,367 %, soufre 0,646 %, étain <0,001 %, zinc <0,001 %
La gélose est un phycocoloïde extrait d’un groupe d’algues marines rouge-violet (classe Rhodophyceae). La gélose est l’agent gélifiant de choix, car elle reste ferme à des températures de croissance pour de nombreux agents pathogènes. Elle résiste également à une dégradation par les enzymes bactériennes. La gélose fond à une température différente de celle à laquelle elle se solidifie, une propriété connue sous le nom d’hystérésis. Elle est généralement résistante aux forces de cisaillement ; cependant, différentes géloses peuvent avoir différentes forces de gel. La gélose est généralement utilisée dans une concentration finale de 1–2 % pour la solidification des milieux de culture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO / DIS, 11014
Couleur Beige très clair à beige moyen
Concentration 1,5%
Contenu et stockage <30°C
Additif Gélose de qualité technique
Forme Déshydraté sous forme de poudre
Qualité Technique
À utiliser avec (application) Milieux de culture bactériologique
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g