Learn More
BD Difco™ Agar de test de contenu microbien
Description
Certifications
CCAM
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CCAM |
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose pour test de la teneur microbienne |
| À utiliser avec (application) | Détection et dénombrement des micro-organismes |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |