Learn More
BD Milieu de culture déshydraté Difco™ : Gélose xylose lysine désoxycholate (XLD)
Description
- Formule : Xylose 3,5 g/l, L-lysine 5 g/l, lactose 7,5 g/l, saccharose 7,5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, extrait de levure 3 g/l, rouge de phénol 0,08 g/l, désoxycholate de sodium 2,5 g/l, citrate d’ammonium ferrique 0,8 g/l, thiosulfate de sodium 6,8 g/l, gélose 13,5 g/l
Informations sur la commande
Les prix s’entendent pour les unités de chacune, sauf indication contraire.
Certifications
AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, ISO, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Forme | Déshydraté |
| Type de milieu | Gélose XLD |
| Type de produit | Gélose |
| Formule | Xylose 3,5 g/l, L-lysine 5 g/l, lactose 7,5 g/l, saccharose 7,5 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, extrait de levure 3 g/l, rouge de phénol 0,08 g/l, désoxycholate de sodium 2,5 g/l, citrate d’ammonium ferrique 0,8 g/l, thiosulfate de sodium 6,8 g/l, gélose 1 |
| À utiliser avec (application) | Isolement et différenciation des pathogènes entériques |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans une installation detraitement et d'élimination appropriée,conformément aux lois et aux réglementat.
- MIXTURE LIST-Contain: Bile, extract, Ammonium iron(III) citrate