Learn More
BD Base levure-azote Difco™ sans amino-acides
Product Code. 11733573
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
2 kg
10 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Unit Size:
1 pièce
100g
10kg
2kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Type d’emballage unitSize
11733573 2 kg Seau 2kg
11743573 10 kg Seau 10kg
11753573 100 g Flacon 100g
17234363 100 g Flacon 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11733573 Supplier BD Supplier No. 291920
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisée pour classer les levures en fonction des besoins en matière d’acides aminés et de glucides. La base levure-azote BD™ Difco™ sans acides aminés est un milieu de culture déshydraté utilisé dans de nombreuses applications de génétique moléculaire. Préparée selon les formules de Wickerham.
La base levure-azote sans acides aminés contient toutes les vitamines essentielles et tous les sels inorganiques nécessaires à la culture de levures, à l’exception de l’histidine, de la méthionine, du tryptophane et d’une source de glucides.
  • Préparée selon la modification de Guenter de la formulation de base levure-azote de Wickerham
  • Bonne réponse de culture à Kloeckera apiculata9774 et Saccharomyces cerevisiae 9080
  • pH (solution à 0,67%, 25°C) : 5,4 ± 0,2
Les levures sont des cellules unicellulaires, eucaryotes, en bourgeonnement qui sont généralement de forme ronde à ovale ou allongée. Elles se multiplient principalement par la production de blastoconidies (bourgeons). Les colonies de levures ont une texture humide et crémeuse ou glabre à membraneuse. Les levures sont considérées comme des agents pathogènes opportunistes.
Order Info
Les prix s’entendent pour les unités de chacune, sauf indication contraire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité ISO, 9000
Couleur Blanc à blanc cassé
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Forme Déshydraté sous forme de poudre
Type de milieu base levure-azote sans amino-acides
Type de produit Milieux de culture de microbiologie
Formule Source d’azote :  Sulfate d’ammonium 5 g/l,
vitamines : Biotine 2 μg/l, pantothénate de calcium 400 μg/l, acide folique 2 μg/l, inositol 2 000 μg/l, niacine 400 μg/l, acide p-aminobenzoïque 200 μg/l, chlorhydrate de pyridoxine 400 μg/l, riboflavine 200 μg/l, chlorhydrate de thiamine 400 μg/l
Composés fournissant des éléments traces : Acide borique 500,0 μg/l, sulfate de cuivre 40,0 μg/l, iodure de potassium 100,0 μg/l, chlorure ferrique 200,0 μg/l, sulfate de manganèse 400,0 μg/l, molybdate de sodium 200,0 μg/l, sulfate de zinc 400,0 μg/l
Sels : Phosphate monopotassique 1,0 g/l, sulfate de magnésium 0,5 g/l, chlorure de sodium 0,1 g/l, chlorure de calcium 0,1 g/l
À utiliser avec (application) Pour la classification des levures basée sur l’assimilation de l’azote
Type d’emballage Seau
Quantité 2 kg