Learn More
BD Base levure-azote Difco™ sans amino-acides et sulfate d’ammonium
Code produit 11733014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
10 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage unitSize
11733014 10 kg Seau -
11743014 100 g Flacon 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11733014 Fournisseur BD Code fournisseur 233510
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisée en génétique moléculaire pour la classification des levures en fonction des besoins en matière de carbone et d’azote. La base levure-azote BD™ Difco™ sans acides aminés et sulfate d’ammonium est préparée selon les formules de Wickerha
Les milieux avec base levure-azote sans acides aminés et sulfate d’ammonium sont inclus dans de nombreuses applications pour l’étude des levures en génétique moléculaire. Les levures sont des cellules unicellulaires, eucaryotes, en bourgeonnement qui sont généralement de forme ronde à ovale ou allongée. Elles se multiplient principalement par la production de blastoconidies (bourgeons). Les colonies de levures ont une texture humide et crémeuse ou glabre à membraneuse. Les levures sont considérées comme des agents pathogènes opportunistes.
  • Contient tous les nutriments essentiels et vitamines nécessaires à la culture des levures et une source d’azote et de glucides
  • Manque d’acides aminés, histidine, méthionine, tryptophane et sulfate d’ammonium
  • Préparée selon la modification de Guenter de la formulation de base levure-azote de Wickerham
  • Affiche une bonne réponse de culture à Kloeckera apiculata 9774 et Saccharomyces cerevisiae 9080
  • pH (solution à 0,17%, 25°C) : 4,5 ± 0,2
Informations sur la commande
Les prix s’entendent pour les unités de chacune, sauf indication contraire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO / DIS, 11014
Couleur Beige jaunâtre clair
Contenu et stockage <30°C
Forme Déshydraté sous forme de poudre
Type de milieu base levure-azote
Type de produit Milieux de culture de microbiologie
Formule Formule approximative par litre :
  • Vitamines : Biotine 2 μg/l, pantothénate de calcium 400 μg/l, acide folique 2 μg/l, inositol 2 000 μg/l, niacine 400 μg/l, acide p-aminobenzoïque 200 μg/l, chlorhydrate de pyridoxine 400 μg/l, riboflavine 200 μg/l, chlorhydrate de thiamine 400 μg/l
  • Composés fournissant des éléments traces : Acide borique 500 μg/l, sulfate de cuivre 40 μg/l, iodure de potassium 100 μg/l, chlorure ferrique 200 μg/l, sulfate de manganèse 400 μg/l, molybdate de sodium 200 μg/l, sulfate de zinc 400 μg/l
  • Sels : Phosphate monopotassique 1,0 g, sulfate de magnésium 0,5 g, chlorure de sodium 0,1 g, chlorure de calcium 0,1 g
À utiliser avec (application) Pour la classification des levures en fonction des facteurs de stimulation de colonies et de la morphologie des cellules
Type d’emballage Seau
Quantité 10 kg
compliance-icons
Identifiant produit
  • Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids & Ammoni
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium chloride