Learn More
BD Base levure-azote Difco™ sans amino-acides et sulfate d’ammonium
Code produit. 11743014
Click to view available options
Quantité:
100 g
10 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
100g
Code produit. 11743014
Marque: BD 233520
Edge
Utilisée en génétique moléculaire pour la classification des levures en fonction des besoins en matière de carbone et d’azote. La base levure-azote BD™ Difco™ sans acides aminés et sulfate d’ammonium est préparée selon les formules de Wickerham.
Les milieux avec base levure-azote sans acides aminés et sulfate d’ammonium sont inclus dans de nombreuses applications pour l’étude des levures en génétique moléculaire. Les levures sont des cellules unicellulaires, eucaryotes, en bourgeonnement qui sont généralement de forme ronde à ovale ou allongée. Elles se multiplient principalement par la production de blastoconidies (bourgeons). Les colonies de levures ont une texture humide et crémeuse ou glabre à membraneuse. Les levures sont considérées comme des agents pathogènes opportunistes.
  • Contient tous les nutriments essentiels et vitamines nécessaires à la culture des levures et une source d’azote et de glucides
  • Manque d’acides aminés, histidine, méthionine, tryptophane et sulfate d’ammonium
  • Préparée selon la modification de Guenter de la formulation de base levure-azote de Wickerham
  • Affiche une bonne réponse de culture à Kloeckera apiculata 9774 et Saccharomyces cerevisiae 9080
  • pH (solution à 0,17%, 25°C) : 4,5 ± 0,2
Informations sur la commande
Les prix s’entendent pour les unités de chacune, sauf indication contraire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO / DIS, 11014
Couleur Beige jaunâtre clair
Contenu et stockage <30°C
Forme Déshydraté sous forme de poudre
Type de milieu base levure-azote
Type de produit Base levure-azote sans amino-acides et sulfate d’ammonium
Formule Formule approximative par litre :
  • Vitamines : Biotine 2 μg/l, pantothénate de calcium 400 μg/l, acide folique 2 μg/l, inositol 2 000 μg/l, niacine 400 μg/l, acide p-aminobenzoïque 200 μg/l, chlorhydrate de pyridoxine 400 μg/l, riboflavine 200 μg/l, chlorhydrate de thiamine 400 μg/l
  • Composés fournissant des éléments traces : Acide borique 500 μg/l, sulfate de cuivre 40 μg/l, iodure de potassium 100 μg/l, chlorure ferrique 200 μg/l, sulfate de manganèse 400 μg/l, molybdate de sodium 200 μg/l, sulfate de zinc 400 μg/l
  • Sels : Phosphate monopotassique 1,0 g, sulfate de magnésium 0,5 g, chlorure de sodium 0,1 g, chlorure de calcium 0,1 g
À utiliser avec (application) Pour la classification des levures en fonction des facteurs de stimulation de colonies et de la morphologie des cellules
Type d’emballage Flacon
Quantité 100 g
Identifiant produit
  • Yeast Nitrogen Base w/o Amino Acids & Ammoni
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: calcium chloride