Learn More
BD Gélose YPD Difco™
Code produit 11728882
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Type d’emballage:
Flacon
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage unitSize
11728882 500 g Flacon 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11728882 Fournisseur BD Code fournisseur 242720
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Utilisée pour conserver et propager les levures. La gélose YPD BD™ Difco™ est une poudre déshydratée destinée à la préparation de milieux de culture dans des procédures de microbiologie moléculaire.
Les méthodes générales de génétique des levures spécifient à l’aide d’un milieu d’extrait de levure peptone-dextrose (YPD) pour la culture de Saccharomyces cerevisiae et d’autres levures. Les levures se développent bien sur un milieu minimal contenant uniquement du dextrose et des sels. L’ajout d’hydrolysats d’extraits de cellules de levures et de protéines permet une croissance plus rapide afin que, pendant la croissance exponentielle ou en phase logarithmique, les cellules se divisent toutes les 90 minutes.
  • La peptone sert de source de carbone, d’azote, de vitamines et de minéraux
  • L’extrait de levure fournit des vitamines du complexe B stimulant la croissance des bactéries
  • Le dextrose est la source de glucides
  • La gélose agit comme agent solidifiant
  • pH (solution à 6,5%, 25°C) : 6,5 ± 0,2
Informations sur la commande
Les prix s’entendent pour les unités de chacune, sauf indication contraire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Beige
Contenu et stockage <30°C
Forme Déshydraté sous forme de poudre
Type de milieu gélose YPD
Type de produit Gélose
Formule Extrait de levure 10 g/l, peptone 20 g/l, dextrose 20 g/l, gélose 15 g/l
À utiliser avec (application) Pour la propagation et la conservation de levures lors de procédures de microbiologie moléculaire
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g