Learn More
BD Bouillon YPD Difco™
Code produit 10574579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type d’emballage Conditionnement
10574579 500 g Flacon 500g
11738882 2 kg Seau 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10574579 Fournisseur BD Code fournisseur 242820
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisée pour conserver et propager les levures. Le bouillon YPD BD™ Difco™ est une poudre déshydratée destinée à la préparation de milieux de culture dans des procédures de microbiologie moléculaire.
Les méthodes générales de génétique des levures spécifient à l’aide d’un milieu d’extrait de levure peptone-dextrose (YPD) pour la culture de Saccharomyces cerevisiae et d’autres levures. Les levures se développent bien sur un milieu minimal contenant uniquement du dextrose et des sels. L’ajout d’hydrolysats d’extraits de cellules de levures et de protéines permet une croissance plus rapide afin que, pendant la croissance exponentielle ou en phase logarithmique, les cellules se divisent toutes les 90 minutes.
  • La peptone sert de source de carbone, d’azote, de vitamines et de minéraux
  • L’extrait de levure fournit des vitamines du complexe B stimulant la croissance des bactéries
  • Le dextrose est la source de glucides
  • pH (solution à 6,5%, 25°C) : 6,5 ± 0,2
Informations sur la commande
Les prix s’entendent pour les unités de chacune, sauf indication contraire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Beige
Contenu et stockage <30°C
Forme Déshydraté sous forme de poudre
Type de milieu bouillon YPD
Type de produit Bouillon nutritif
Formule Extrait de levure 10 g/l, peptone 20 g/l, dextrose 20 g/l
À utiliser avec (application) Pour la propagation et la conservation de levures lors de procédures de microbiologie moléculaire
Type d’emballage Flacon
Quantité 500 g