Learn More
BD Glucose dextrose BD™ Difco™, anhydre
Description
Le D-glucose est un sucre simple qui circule dans le sang des animaux sous forme de glycémie et qui est fabriqué dans les plantes pendant la photosynthèse. Il s’agit d’une source importante d’énergie pour la respiration cellulaire. Le glucose est stocké sous forme d’amidon dans les plantes et de glycogène chez les animaux.
- N° CAS : 50-99-7
- CE N° : 200-075-1
- Formule chimique : C6H12O6
- Masse molaire : 180,16g/mol
- Synonyme : Glycémie
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO / DIS, 11014 |
| Couleur | Blanchâtre |
| Contenu et stockage | <30°C |
| Additif | Dextrose (glucose) |
| Forme | Solide anhydre |
| À utiliser avec (application) | Milieux de culture microbiologique |
| Type d’emballage | Flacon |
| Quantité | 500 g |