Learn More
BD Antisérums de sérotypage Haemophilus influenzae Difco™
Code produit 11722734
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Antisérum
Description:
Antisérum de type a
Antisérum de type b
Antisérum de type c
Antisérum de type d
Antisérum de type e
Antisérum de type f
Poly antisérum
Conditionnement:
1mL
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Description unitSize
11722734 Antisérum Poly antisérum 1mL
11788333 Antisérum Antisérum de type b 1mL
11732734 Antisérum Antisérum de type a 1mL
11742874 Antisérum Antisérum de type c 1mL
11752874 Antisérum Antisérum de type d 1mL
11762874 Antisérum Antisérum de type e 1mL
11782874 Antisérum Antisérum de type f 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit 11722734 Fournisseur BD Code fournisseur 222371
 Article restreint
Expédition estimée: 11-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Utilisation dans les tests d’agglutination sur lames pour le sérotypage d’Haemophilus influenzae
  • Lyophilisé(e)
  • Réhydrater jusqu'à 1 mL
  • Type : Antisérum
  • Durée de conservation : 965 jours
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Réfrigérer, conserver entre 2°C et 8°C.
Description Poly antisérum
Type de produit Antisérum
À utiliser avec (application) Utilisation dans les tests d’agglutination sur lames pour le sérotypage d’Haemophilus influenzae
compliance-icons
Identifiant produit
  • vial H influenzae antiserum poly
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide