Learn More
BD Difco™ Antisérums Neisseria Meningitidis
Code produit 11742904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 ml
3 ml
Description:
Antisérum Poly 2, groupes X, Y, Z
Antisérum Poly, groupes A, B, C, D
Groupe d’antisérum Z prime (Z’ )
Groupe d’antisérums A
Groupe d’antisérums B
Groupe d’antisérums C
Groupe d’antisérums D
Groupe d’antisérums S135
Groupe d’antisérums X
Groupe d’antisérums Y
Groupe d’antisérums Z
Conditionnement:
1mL
5mL
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Description Conditionnement
11742904 3 ml Groupe d’antisérums Z 5mL
11762734 1 ml Groupe d’antisérum Z prime (Z’ ) 1mL
11748333 1 ml Groupe d’antisérums C 1mL
11738333 1 ml Groupe d’antisérums B 1mL
11758333 1 ml Groupe d’antisérums D 1mL
11728333 1 ml Groupe d’antisérums A 1mL
11768333 1 ml Antisérum Poly, groupes A, B, C, D 1mL
11782734 1 ml Groupe d’antisérums S135 1mL
11702904 1 ml Groupe d’antisérums X 5mL
11712904 1 mL Groupe d’antisérums Y 1mL
11772904 3 ml Antisérum Poly 2, groupes X, Y, Z 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Code produit 11742904 Fournisseur BD Code fournisseur 228911
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Les produits indiqués contiennent du mercure. Ne mettez aucun produit contenant du mercure dans les déchets. Les produits contenant du mercure doivent être recyclés ou éliminés comme des déchets dangereux. La manipulation des produits contenant du mercure peut être régie par des réglementations locales, régionales ou nationales. Certains produits contenant du mercure ne sont pas disponibles à la vente dans certains États.
Pour le sérotypage de Neisseria meningitidis dans les tests d’agglutination sur lames
  • Antisérums de lapin polyclonaux stables, lyophilisés
  • Contiennent 0,1 % d’azoture de sodium comme conservateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Pour diagnostics in vitro
Description Groupe d’antisérums Z
Type de produit Neisseria Meningitidis Antisera
Quantité 3 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vial N Meningitidis Antiserum Grp Z 1M
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide
Pour usage diagnostique in vitro.