Learn More
BD Tampon de neutralisation Difco™ pour milieux de culture déshydratés
Code produit 11728822
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11728822 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11728822 Fournisseur BD Code fournisseur 236210
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Applications :
Désactive le chlore et les composés d’ammonium quaternaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité CCAM, COMPF, SMD
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Additif Tampon de neutralisation
Forme Déshydraté
À utiliser avec (application) Milieux déshydratés
Type d’emballage Flacon
Quantité 100 g