Learn More
BD Supplément antimicrobien de la novobiocine DIFCO™
Code produit 11772994
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11772994 10 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11772994 Fournisseur BD Code fournisseur 231971
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Applications :
Utilisé avec la gélose vert brillant, le milieu EC modifié et la modification semi-isolide Rappaport Vassiliadis (MSRV)
Ajusté et/ou complété selon les besoins pour répondre aux critères de performance.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO / DIS, 11014
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Additif Supplément antimicrobien de novobiocine
Forme Liquide
À utiliser avec (application) Gélose vert brillant, milieu EC modifié et modification semi-isolide Rappaport Vassiliadis (MSRV)
Type d’emballage Flacon
Quantité 10 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • Vial Novobiocin Supplement 6X10ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Novobiocin sodium