Learn More
BD Antisérum eh de Salmonella H Difco™
Description
- Antisérums de lapin lyophilisés et polyclonaux
- Absorbés ou non spécifiquement pour les antigènes de phase 1 ou de phase 2
- Effectuez entre 150 et 1500 tests
- Identification de Salmonella par des antigènes flagellaires (H)
- Azoture de sodium (0,2 %) comme conservateur
Specifications
Specifications
| Type de produit | Antisérum |
| Quantité | 3 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
- Vial Sal H Antiserum Eh
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium Azide